missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 4437-69-8 |
| Molekylformel | C5H8O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbonic acid 1,1-Dimethylethylene Ester, Carbonic Acid Cyclic 1,1-Dimethylethylene Ester, 2-Methyl-1,2-propanediol Cyclic Carbonate, 1,1-Dimethylethylene Carbonate, Isobutylene Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-5(2)3-7-4(6)8-5/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)COC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vikt | 116.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?