Läs mer
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 26654-39-7 |
| Molekylformel | C5 H9 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC1(C)COC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vikt | 115.063 |