Läs mer
4,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Produktkod. 10557454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10557454 1 g Glasflaska 1g
10214594 5 g Glasflaska 5g
10224594 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10557454 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 762-62-9 | C7H14 | 98.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-62-9
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00026337
InChI-nyckel KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
PubChem CID 12984
IUPAC-namn 4,4-dimetylpent-1-en
LEDER CC(C)(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4-Dimethyl-1-pentene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.6820g/mL, 0.682
Kokpunkt 70°C to 72°C
Flampunkt -12°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHCH2C(CH3)3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 98.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4-Dimethyl-1-pentene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.