Läs mer
4,4-dimetyl-1-fenylpentan-1,3-dion, 99 %
Produktkod. 11328226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328226 25 g 25g
11318226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15251.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13988-67-5
Molekylformel C13H16O2
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00511275
InChI-nyckel HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
PubChem CID 589971
IUPAC-namn 4,4-dimetyl-l-fenylpentan-1,3-dion
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Densitet 1.024
Kokpunkt 127 °C till 128 °C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 25 g
Beilstein 1868436
Formel vikt 204.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.