Läs mer
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, 98%
Produktkod. 11481447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481447 25 g 25g
11461447 1 g 1g
11471447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24936.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1134-35-6 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
4,4'-dimetyl-2,2'-bipyridin används som en kemisk mellanprodukt. Den kan användas för bestämning av järn- och cyanidföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dimetyl-2,2′ -bipyridin används som en kemisk mellanprodukt. Den kan användas för bestämning av järn- och cyanidföreningar.
Löslighet
Löslig i etanol, ättiksyra, bensen, toluen. Mycket löslig i vatten vid pH< 2.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1134-35-6
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.242
MDL-nummer MFCD00006441
InChI-nyckel NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
PubChem CID 14338
IUPAC-namn 4-metyl-2-(4-metylpyridin-2-yl)pyridin
LEDER CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Smältpunkt 171°C to 175°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 128995
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.