Läs mer
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 1134-35-6 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccnc(c1)c2cc(C)ccn2 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.237 |
| Formel vikt | 184.1 |