Läs mer
(4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 177941-95-6 |
| Molekylformel | C7H10N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-7(2)5(12)9(3-4(10)11)6(13)8-7/h3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,10,11) |
| LEDER | CC1(C)C(N(CC(O)=O)C(N1)=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.17 |
| Formel vikt | 186.0641 |