Läs mer
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Produktkod. p-7049645
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11450490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017162.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-13-8
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00009695
InChI-nyckel HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC-namn 4,4-dimetylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1(C)CCC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densitet 0.944 g/mL
Kokpunkt 73°C to 74°C (14 mmHg)
Flampunkt 64°C (148°F)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 124.18
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.