Läs mer
4,4-dimetyl-2-cyklohexen-1-on, 97 %
Produktkod. 10471501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471501 5 g Glasflaska 5g
10697294 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319540050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-13-8
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00009695
InChI-nyckel HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC-namn 4,4-dimetylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 72,0 °C till 73,5 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 64 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H6(=O)
Brytningsindex 1,4710 till 1,4740
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.