Läs mer
4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312112
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312112 100 mg
1 options
Produktkod. 30312112 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12728100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
CAS 26654-39-7
Analyt- eller komponentnamn 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
LEDER CC1(C)COC(=O)N1
IUPAC-namn 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 115.063 g/mol