Läs mer
4,4-dimetyl-2-oxazolin, 98 %
Produktkod. 11480543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480543 5 g 5g
11490543 25 g 25g
11400553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12670.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99,13 g/mol
4,4-dimetyl-2-oxazolin används i fiktionaliseringen av en icke-aktiverad kol-vätebindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4,4-dimetyl-2-oxazolin används i
fiktionaliseringen av en icke-aktiverad kol-vätebindning.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30093-99-3
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00014507
InChI-nyckel KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
IUPAC-namn 4,4-dimetyl-5H-1,3-oxazol
LEDER CC1(C)COC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Densitet 0.94
Kokpunkt 99°C to 100°C
Flampunkt 1°C (33°F)
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1209606
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vikt 99.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.