Läs mer
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 30093-99-3 |
| Densitet | 0.94 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 99°C to 100°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00014507 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 4,4-Dimethyl-2-oxazoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.13 |
| Kvalitet | Research |