Läs mer
4,4-dimetyl-2-pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11984821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11984821 25 g 25g
11964821 5 g 5g
11904831 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11984821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-50-1 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-50-1
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
InChI-nyckel AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11546
IUPAC-namn 4,4-dimetylpentan-2-on
LEDER CC(=O)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4-Dimethyl-2-pentanone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8040g/mL, 0.804
Kokpunkt 125.0°C to 130.0°C
Flampunkt 18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH2COCH3
Brytningsindex 1.4025 to 1.4045
Kvantitet 25 g
Beilstein 01,702
Synonym 4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.