Läs mer
4,4-Dimethyl-2-pentyne, 97+%
Produktkod. 11318305
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318305 1 g 1g
11328305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10210.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 999-78-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
4,4-dimetyl-2-pentyn används i organometalliska reaktioner för regioselektivitet av dess införande i Pd-C-bindningen av cyklopalladerade komplex. Det används också för att framställa pyrimidin-dion genom att reagera med isocyanat i närvaro av nickel/N-heterocyklisk karben.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4-dimetyl-2-pentyn används i organometalliska reaktioner för regioselektivitet av dess införande i Pd-C-bindningen av cyklopalladerade komplex. Det används också för att framställa pyrimidin-dion genom att reagera med isocyanat i närvaro av nickel/N-heterocyklisk karben.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-78-0
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.17
MDL-nummer MFCD00041613
InChI-nyckel FOALCTWKQSWRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4,4-dimethyl, acmc-20amsk, t-butylmethylacetylene, propyne, 1-tert-butyl, 2,2-dimethyl-3-pentyne, 4,4-dimethyl-pent-2-yne, tert-c4h9 c.$.cch3, tert-butylmethylacetylene, 4,4-dimethyl-2-pentyne,
PubChem CID 136786
IUPAC-namn 4,4-dimetylpent-2-yn
LEDER CC#CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-2-pentyne
Densitet 0.718
Kokpunkt 82°C
Flampunkt −10°C (14°F)
Odör Petrol-like
Linjär formel (CH3)3CC≡CCH3
Brytningsindex 1.4085
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1733540
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 96.17
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.