Läs mer
4,4-dimetyl-2-pyrrolidinon, 95 %
Produktkod. 15466007
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466007 250 mg 250mg
15456007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33209.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 66899-02-3 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66899-02-3
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD09864496
InChI-nyckel HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 637593
IUPAC-namn 4,4-dimetylpyrrolidin-2-on
LEDER CC1(CC(=O)NC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 38 °C till 40 °C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Synonym 4,4-dimethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethylpyrrolidine-2-one, 2-pyrrolidone,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-pyrrolidone, 4,4-dimethyl-pyrrolidin-2-one, 4, 4-dimethyl-2-pyrrolidinone
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten. (0,26 g/L) (25 °C),
Formel vikt 113.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.