Läs mer
4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile |
| CAS | 6140-61-0 |
| Molekylformel | C7H11NO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CCC#N)C=O |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.16 |
| Formel vikt | 125.0841 |