Läs mer
4,4-Dimethyl-7-ethynyl-1-tetralone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-7-ethynyl-1-tetralone |
| CAS | 166978-48-9 |
| Molekylformel | C14H14O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7-Ethynyl-3,4-dihydro-4,4-dimethyl-1(2H)-naphthalenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-4-10-5-6-12-11(9-10)13(15)7-8-14(12,2)3/h1,5-6,9H,7-8H2,2-3H3 |
| LEDER | CC1(C)CCC(=O)c2cc(ccc12)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1045 |