Läs mer
4,4-dimetylretinsyra, TRC
Produktkod. 30132957
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132957 10 mg -
30012285 2.5 mg 2.5mg
30004138 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47920010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104182-09-4
Molekylformel C22 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Synonym SRI 5397-41X
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,3,3,6,6-pentametylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyra
LEDER C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(C)(C)CCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl Retinoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32O2/c1-16(9-8-10-17(2)15-20(23)24)11-12-19-18(3)21(4,5)13-14-22(19,6)7/h8-12,15H,13-14H2,1-7H3,(H,23,24)/b10-8+,12-11+,16-9+,17-15+
Formel vikt 328.2402