Läs mer
4-[4-(Dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(Dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2)7-3-4-14(18)13-6-5-11(9-15)8-12(13)10-17/h5-6,8,17H,3-4,7,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 246.1368 |