Läs mer
4-[4-(Dimethylamino)naphthyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(Dimethylamino)naphthyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 1346604-81-6 |
| Molekylformel | C14H14N4O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[4-(Dimethylamino)naphthyl]urazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2/c1-17(2)11-7-8-12(10-6-4-3-5-9(10)11)18-13(19)15-16-14(18)20/h3-8H,1-2H3,(H,15,19)(H,16,20) |
| LEDER | CN(C)c1ccc(N2C(=O)NNC2=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.29 |
| Formel vikt | 270.1117 |