Läs mer
4-[4-(dimetylamino)fenyl]-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 883455-55-8 |
| Molekylformel | C10 H12 N4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4'-N,N-Dimethylaminophenyl)urazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O2/c1-13(2)7-3-5-8(6-4-7)14-9(15)11-12-10(14)16/h3-6H,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16) |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)N2C(=O)NNC2=O |
| IUPAC-namn | 4-[4-(dimetylamino)fenyl]-1,2,4-triazolidin-3,5-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.23 |
| Formel vikt | 220.096 |