missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium Dichloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-[(4-(Dimethylamino)phenyl)-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium Dichloride |
| CAS | 82-94-0 |
| Molekylformel | C26 H33 N3 . 2 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33N3.2ClH/c1-27(2)23-14-8-20(9-15-23)26(21-10-16-24(17-11-21)28(3)4)22-12-18-25(19-13-22)29(5,6)7;;/h8-19H,1-7H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(cc3)[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium;dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.466 |
| Formel vikt | 457.205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?