Läs mer
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31110447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
31110447 10 g
1 options
Produktkod. 31110447 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12333510g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 56512-49-3
Molekylformel C14H14ClN3O2S
MDL-nummer MFCD00007444
Kvantitet 10 g
LEDER O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C=C1)(Cl)=O
Molekylvikt (g/mol) 323.80
Procent renhet 98%