Läs mer
4-[4-(Dimetylamino)fenylazo]bensoesyra N-succinimidylester, 98+%
Produktkod. 15441146
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441146 100 mg 100mg
15431146 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54402.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 146998-31-4 | C19H18N4O4 | 366,377 g/mol
4-[4-(dimetylamino)fenylazo]bensoesyra-N-succinimidylester är ett användbart reagens (liknande MANCYL-SE) för märkning av proteiner eller peptider genom deras aminogrupper genom att bilda stabila peptidbindningar. Succinimidylestern är reaktiv med terminala aminer eller lysiner av peptider och andra nukleofiler för fluorescerande studier av proteiner. Dess fluorescerande egenskaper (har en karakteristisk bred och intensiv synlig absorption men har ingen fluorescens) gör den till en idealisk långvågsdämpare och den har använts som en acceptorkromofor i FRET-studier. Det används också för N-terminal modifiering av peptider i automatiserad syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-[4-(dimetylamino)fenylazo]bensoesyra-N-succinimidylester är ett användbart reagens (liknande MANCYL-SE) för märkning av proteiner eller peptider genom deras aminogrupper genom att bilda stabila peptidbindningar. Succinimidylestern är reaktiv med terminala aminer eller lysiner av peptider och andra nukleofiler för fluorescerande studier av proteiner. Dess fluorescerande egenskaper (har en karakteristisk bred och intensiv synlig absorption men har ingen fluorescens) gör den till en idealisk långvågsdämpare och den har använts som en acceptorkromofor i FRET-studier. Det används också för N-terminal modifiering av peptider i automatiserad syntes.
Löslighet Löslig i
DMSO.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146998-31-4
Molekylformel C19H18N4O4
Molekylvikt (g/mol) 366.377
MDL-nummer MFCD00467415
InChI-nyckel IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, dabcyl se dye, dabcyl acid, se, 4-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid, succinimidyl ester, 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl-nhs, e-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, 2,5-pyrrolidinedione, 1-4-4-dimethylamino phenyl azo benzoyl oxy, dabcyl-se; 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl se, solid
PubChem CID 4206604
ChEBI CHEBI:52005
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
Kvantitet 100 mg
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i DMSO.
Formel vikt 366.37
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.