Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-dimetylaminofenylazo) bensoesyra natriumsalt, 97 %
Produktkod. 10259383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259383 2.5 g Glasflaska 2.5g
10695481 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259383 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 408110025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845-46-5
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.27
MDL-nummer MFCD00020350
InChI-nyckel OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 291.27
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.