Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-dimetylaminofenylazo) bensoesyra natriumsalt, 97 %
Product Code. 10695481 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10695481 10 g Glasflaska 10g
10259383 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10695481 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 408110100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 845-46-5
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.27
MDL-nummer MFCD00020350
InChI-nyckel OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 291.27
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.