Läs mer
4,4'-dimetylbensofenon, 98+%
Produktkod. 11488066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488066 100 g 100g
11468066 5 g 5g
11478066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14111.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210,276 g/mol
4,4'-dimetylbensofenon används som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -Dimetylbensofenon används som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-97-2
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.276
MDL-nummer MFCD00017214
InChI-nyckel ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC-namn bis(4-metylfenyl)metanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethylbenzophenone
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Kokpunkt 200 °C (17 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1240527
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 210.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.