Läs mer
4,4'-dimetylbensofenon, 98+%
Produktkod. 10239980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10239980 10 g Glasflaska 10g
10370344 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10239980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408220100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-97-2
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00017214
InChI-nyckel ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC-namn bis(4-metylfenyl)metanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4′-Dimethylbenzophenone
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93°C to 97°C
Färg Brun
Kokpunkt 200°C (17.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 210.28
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.