Läs mer
4,4'-dimetylbifenyl, 99 %
Produktkod. 11456097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456097 1 g 1g
11466097 5 g 5g
11476097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25089.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 613-33-2 | C14H14 | 182,266 g/mol
4,4'-dimetylbifenyl används vid framställning av bifenyl-4,4'-dikarboxylsyra, som fungerar som en monomer som används vid syntes av linjär långkedjig polymer genom polykondensationsreaktion. Det används för att framställa 4-(4'-metylfenyl)bensaldehyd genom selektiv fotoxygeneringsreaktion med användning av 9-fenyl-10-metylakridiniumperklorat som katalysator under bestrålning med synligt ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -Dimetylbifenyl används vid framställning av bifenyl-4,4'-dikarboxylsyra, som fungerar som en monomer som används vid syntes av linjär långkedjig polymer genom polykondensationsreaktion. Det används för att förbereda 4-(4′ -metylfenyl)bensaldehyd genom selektiv fotoxygeneringsreaktion med användning av 9-fenyl-10-metylakridiniumperklorat som katalysator under bestrålning med synligt ljus.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-33-2
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.266
MDL-nummer MFCD00008545
InChI-nyckel RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
PubChem CID 11941
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4-metylfenyl)bensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethylbiphenyl
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Kokpunkt 295 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1856053
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 182.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.