Läs mer
4,4'-dimetylbifenyl, 99 %
Beskrivning
4,4'-dimetylbifenyl används vid framställning av bifenyl-4,4'-dikarboxylsyra, som fungerar som en monomer som används vid syntes av linjär långkedjig polymer genom polykondensationsreaktion. Det används för att framställa 4-(4'-metylfenyl)bensaldehyd genom selektiv fotoxygeneringsreaktion med användning av 9-fenyl-10-metylakridiniumperklorat som katalysator under bestrålning med synligt ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Dimetylbifenyl används vid framställning av bifenyl-4,4'-dikarboxylsyra, som fungerar som en monomer som används vid syntes av linjär långkedjig polymer genom polykondensationsreaktion. Det används för att förbereda 4-(4′ -metylfenyl)bensaldehyd genom selektiv fotoxygeneringsreaktion med användning av 9-fenyl-10-metylakridiniumperklorat som katalysator under bestrålning med synligt ljus.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethylbiphenyl |
| Smältpunkt | 118 °C till 122 °C |
| Kokpunkt | 295 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1856053 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 182.27 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.