Läs mer
4,4-dimetylcyklohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600245
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10600245 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10547473 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTBG00026DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 932-01-4
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00101954
InChI-nyckel VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC-namn 4,4-dimetylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1(C)CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Formel vikt 128.21
Procent renhet 95%