Läs mer
4,4-dimetylcyklohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455600
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455600 1 g 1g
15413327 250 mg 250mg
11465600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25857.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 4255-62-3 | Molekylformel: C8H14O | Molekylvikt: 126,199 g/mol
4,4-dimetylcyklohexanon används som en farmaceutisk intermediär.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4,4-dimetylcyklohexanon används som en farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4255-62-3
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00234965
InChI-nyckel PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
IUPAC-namn 4,4-dimetylcyklohexan-1-on
LEDER CC1(CCC(=O)CC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethylcyclohexanone
Smältpunkt 41 °C till 43 °C
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.