Läs mer
4,4-Dimethyldihydrofuran-2,3-dione, TRC
Produktkod. 30371343
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371343 500 mg
30369717 100 mg
30385256 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30371343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476943500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13031-04-4
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Synonym Dexpanthenol Impurity 5
IUPAC-namn 4,4-dimethyloxolane-2,3-dione
LEDER CC1(C)COC(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyldihydrofuran-2,3-dione
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h3H2,1-2H3
Formel vikt 128.0473