Läs mer
4,4'-Dimetyldifenylamin, TRC
Produktkod. 30388522
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388522 5 g
1 options
Produktkod. 30388522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4569255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethyldiphenylamine
CAS 620-93-9
Molekylformel C14H15N
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
LEDER CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2
IUPAC-namn Di-p-tolylamin
Molekylvikt (g/mol) 197.28
Formel vikt 197.12