Läs mer
4,4-Dimethyloctane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497134
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497134 1 g 1g
11407144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11497134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21554.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15869-95-1
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.286
MDL-nummer MFCD00048813
InChI-nyckel ZMEDGZAGMLTROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl octane, octane, 4,4-dimethyl, acmc-1bqkk
PubChem CID 85151
IUPAC-namn 4,4-dimethyloctane
LEDER CCCCC(C)(C)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyloctane
Kokpunkt 161°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 142.29
Procent renhet 99%