Läs mer
4,4-Dimethylpentan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethylpentan-2-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 116.1201 |