Läs mer
4,4-Dimethylpentanal (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethylpentanal |
| CAS | 926-36-3 |
| Molekylformel | C7 H14 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Valeraldehyde, 4,4-dimethyl- (7CI,8CI), 4,4-Dimethylvaleraldehyde, γ,γ-Dimethylvaleraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-7(2,3)5-4-6-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CCC=O |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethylpentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.186 |
| Formel vikt | 114.104 |