Läs mer
4,4'-Dinitrocarbanilide-d8 (rings-d8), CDN
Produktkod. 30325605
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325605 0.01 g
30314994 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325605 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73840.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea D8
CAS 1156508-87-0
Molekylformel C13 2H8 H2 N4 O5
Kvantitet 0.01 g
Synonym 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea-d8, N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea D8, Urea, N,N'-bis(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)-, N,N'-Bis(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)urea
InChI formel InChI=1 S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8 H,(H2,14,15,18)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)Nc2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,3-bis(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 310.29
Formel vikt 310.1153 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity