Läs mer
4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butyne |
| CAS | 1159977-34-0 |
| Molekylformel | C32H37NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO2/c1-32(2,25-34)29-18-16-26(17-19-29)11-9-10-22-33-23-20-30(21-24-33)35-31(27-12-5-3-6-13-27)28-14-7-4-8-15-28/h3-8,12-19,30-31,34H,10,20-25H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CO)c1ccc(cc1)C#CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)but-1-ynyl]phenyl]-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.64 |
| Formel vikt | 467.2824 |