Läs mer
4,4-Dipropylcyclohex-2-enone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Di-N-propylcyclohexenone |
| CAS | 60729-41-1 |
| Molekylformel | C12 H20 O |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h5,9H,3-4,6-8,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC1(CCC)CCC(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4,4-dipropylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vikt | 180.1514 |