missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Dipyridyl-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bipyridine-d8 |
| CAS | 132125-39-4 |
| Molekylformel | C10 2H8 N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 4,4'-Bipyridine-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-Bipyridine-d8, SERS 421 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])nc([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuteriopyridin-4-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.23 |
| Formel vikt | 164.119 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?