Läs mer
4,4'-Dipyridyl-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bipyridine-d8 |
| CAS | 132125-39-4 |
| Molekylformel | C10 2H8 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4,4'-Bipyridine-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-Bipyridine-d8, SERS 421 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuteriopyridin-4-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.23 |
| Formel vikt | 164.119 |