missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol), Mikromol™

Produktkod. 30052509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052509 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052509 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1068.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
CAS 6386-58-9
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28 H42 O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4,4'-Dithiobis[2,6-di-tert-butylphenol], Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzene) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butylphen-4-ol) disulfide, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl) disulfide, 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol), Probucol Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3
LEDER CC(C)(C)c1cc(SSc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)disulfanyl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 474.76
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 474.2626 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.