Läs mer
4,4'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vikt | 306.0021 |