Läs mer
4,4'-Dithiobisbenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dithiobisbenzyl Alcohol |
| CAS | 7748-20-1 |
| Molekylformel | C14H14O2S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-Dithiobisbenzenemethanol, 4,4'-Dithiodibenzyl Alcohol, 4,4'-Dithiobis[benzyl alcohol], Bis[4-(hydroxymethyl)phenyl] Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-18-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2 |
| LEDER | OCc1ccc(SSc2ccc(CO)cc2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.39 |