Läs mer
4,4' - Ditioidipyridin, 98 %
Produktkod. 10307390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307390 1 g Glasflaska 1g
10478530 5 g Glasflaska 5g
10607332 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162240010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 2645-22-9 | C10H8N2S2 | 220,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2645-22-9
Molekylformel C10H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD00006423
InChI-nyckel UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfide
PubChem CID 75846
ChEBI CHEBI:41814
IUPAC-namn 4-(pyridin-4-yldisulfanyl)pyridin
LEDER C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dithiodipyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 79°C
Färg Orange till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H4N)S-S(C5H4N)
Kvantitet 1 g
Beilstein 21, II, 35
Formel vikt 220.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.