Läs mer
4-(4-etoxifenylazo)-m-fenylendiamin, blandning av mono- och dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10473351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473351 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10473351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 409680100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74367-87-6 | C14H16N4O·xHCl | 256.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Namnnotering 98%
CAS 74367-87-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 215°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H16N4O·xHCl
MDL-nummer MFCD00042023
Kvantitet 10 g
Merck Index 12, 3796
Synonym ethoxazene hydrochloride, ethoxazene hcl, 4-4-ethoxyphenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, etoxazene hydrochloride, ethoxy red, unii-5c90pjn6e5, ethoxazene hydrochloride usan, 4-4-ethoxyphenyl diazenyl benzene-1,3-diamine hydrochloride, 4-4-ethoxyphenylazo-1,3-phenylenediamine monohydrochloride, 1,3-benzenediamine, 4-4-ethoxyphenyl azo-, monohydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Formel vikt 256.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.