Läs mer
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. p-7026867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446366 1 g 1g
11456366 5 g 5g
11466366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23142.03
CAS: 25519-78-2 | C12H15ClFNO | 243,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25519-78-2
Molekylformel C12H15ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 243.71
MDL-nummer MFCD00044912
InChI-nyckel GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-fluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidinyl ketone hydrochloride, p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-fluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 4-4-fluorobenzoyl piperidine hcl, 4-p-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-fluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride
PubChem CID 3084438
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 243.71
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.