Läs mer
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30406996
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30406996 50 g
1 options
Produktkod. 30406996 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58847050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Molekylformel C12H15ClFNO
Kvantitet 50 g
Synonym (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
LEDER Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 243.71
Formel vikt 243.0826