Läs mer
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine, 99%
Produktkod. 11496026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496026 1 g 1g
11406036 5 g 5g
11416036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22327.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41538-36-7 | C12H8FNO | 201.20 g/mol
4-(4-fluorbensoyl)pyridin används för att öka hjärtkontraktiliteten och för behandling av kronisk hjärtsvikt, och farmaceutiska kompositioner och för framställning därav.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(4-fluorbensoyl)pyridin används för att öka hjärtkontraktiliteten och för behandling av kronisk hjärtsvikt, och farmaceutiska kompositioner och för framställning därav.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41538-36-7
Molekylformel C12H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 201.20
MDL-nummer MFCD02683088
InChI-nyckel WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
PubChem CID 7023019
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Smältpunkt 85°C to 87°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-(4-fluorbensoyl)pyridin
Formel vikt 201.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.